GE29360787
CyDye™ NIR-labelled secondary antibody
700 nm, pkg of 0.5 mg, Cytiva 29360787
About This Item
Produtos recomendados
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
Características
700 nm
reatividade de espécies
rabbit
embalagem
pkg of 0.5 mg
fabricante/nome comercial
Cytiva 29360787
fluorescência
λex 678 nm; λem 690 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
- Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
- Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
- Stable signals allow membranes to be stored and rescanned if needed for future studies
Amersham CyDye 700 and 800 are secondary antibodies labeled with NIR fluorophores. They emit light at wavelengths of 700 nm and 800 nm. Multiplexed experiments can be performed by using both of these secondary antibodies along with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies.
Características e benefícios
- Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
- Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
- Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
- Stable signals allow membranes to be stored and rescanned if needed for future studies
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)