GE29130609
HiTrap® MabSelect SuRe™ LX
Cytiva 29130609, pack of 10 × 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
embalagem
pack of 10 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29130609
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
- Reduces the risk of product contamination and carryover
- Improves performance and reduces overall costs
- High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
- Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
- High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
Informações legais
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)