GE28-9924-74
HiScreen™ Capto™ Blue
Cytiva 28-9924-74, pack of 1 column
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 column
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9924-74
Parâmetros
1.2 ml/min - 2.3 ml/min flow rate
44 psi
tamanho do leito
7.7 mm × 100 mm
volume do leito
4.7 mL
capacidade
~25 mg binding capacity(human serum albumin/ml medium)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Prepacked with Capto™ Blue
- Excellent for method optimization and parameter screening due to the 10 cm bed height
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
- Small bed volume for fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same flow velocity
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from GE Healthcare.