GE28-9852-56
rProtein A/Protein G GraviTrap™
Cytiva 28-9852-56, pack of 10 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 10 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9852-56
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
volume do leito
1 mL
capacidade
35 mg binding capacity (human IgG)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Prepacked gravity-fLow columns provide convenience, save time, and increase the reliability of your results.
- Purification of antibodies in 30 min allows you to quickly obtain and store your target Protein in order to avoid the inherent dangers of Protein instability and degradation associated with sLow and long purification runs.
- High purity and recovery with purity > 95% in one step and recovery typically 70% to 80%.
- High binding capacity such as Protein A/Protein G GraviTrap™ ~ 35 mg human IgG/column.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from GE Healthcare.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Protocolos
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from GE Healthcare