GE17-1342-01
ExcelGel™SDS buffer strips
L × W 245 mm × 4.5 mm, pack of 1 kit
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
descrição
Polyacrylamide T = 12%, C = 3%
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 1 kit
fabricante/nome comercial
Cytiva 17134201
C × L
245 mm × 4.5 mm
Descrição geral
ExcelGel SDS Buffer Strips (anode and cathode)
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Informações legais
ExcelGel is a trademark of Cytiva
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)