GE17-0956-01
Gelatin-Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0956-01, pack of 25 mL
Sinônimo(s):
Capto DEAE HiTrap, DEAE HiTrap Column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
bovine gelatin
embalagem
pack of 25 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0956-01
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning in place
3-12
Faixa de trabalho
3-10
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
This page shows how to separate fibronectin by affinity chromatography using Gelatin SepharosePerforming a Separation of Fibronectin with Gelatin Sepharose® 4B from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.