GE17-0060-01
Sephadex® G-100
Cytiva 17-0060-01, pack of 100 g
About This Item
Produtos recomendados
Características
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
embalagem
pack of 100 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0060-01
Matriz
cross-linked dextran
tamanho de partícula
100-310 μm (wet)
40-120 μm (dry)
Faixa de trabalho
2-10
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Conteúdo relacionado
Sephadex® from Cytiva and Darcy’s law in Size Exclusion Chromatography
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.