G7252
Guanosine 5′-diphosphate tris salt from Saccharomyces cerevisiae
Type VI, ≥92.5%
Sinônimo(s):
GDP
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type VI
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.5%
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
chave InChI
YWMHXINREUQYRO-GWTDSMLYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?