G6670
Anti-Growth Factor Independence-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 2.5D.17, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-GFI1, Anti-ZNF163
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2.5D.17, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of A549 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFI1(2672)
mouse ... Gfi1(14581)
rat ... Gfi1(24388)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- EMSA (electrophoretic mobility shift analysis)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)