Key Documents
G5044
Sigma-Aldrich
GR 32191B
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(4Z)-7-[(1R,2R,3S,5S)-5-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethoxy)-3-hydroxy-2-(1-piperidinyl)cyclopentyl]-4-heptenoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H40NO4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
514.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
pf
127-128 °C
solubilidade
H2O: ~16 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@H]1C[C@H](OCc2ccc(cc2)-c3ccccc3)[C@H](CC\C=C/CCC(O)=O)[C@H]1N4CCCCC4
InChI
1S/C30H39NO4.ClH/c32-27-21-28(35-22-23-15-17-25(18-16-23)24-11-5-3-6-12-24)26(13-7-1-2-8-14-29(33)34)30(27)31-19-9-4-10-20-31;/h1-3,5-6,11-12,15-18,26-28,30,32H,4,7-10,13-14,19-22H2,(H,33,34);1H/b2-1-;/t26-,27-,28-,30+;/m0./s1
chave InChI
ZYOBZRTZRQKKNC-UGNABIHOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective TP prostanoid receptor antagonist. Inhibits U-46619-induced contraction of guinea pig trachea with IC50=1.8 nM.
Características e benefícios
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Informações legais
Manufactured and sold under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research