G5038
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-GAD 65
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65 (5-22) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat, pig, monkey
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using tissue sections of rat pancreas.
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using rat brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)