Documentos Principais
G3545
Sigma-Aldrich
GW583340 dihydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
4-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenylamino]-6-[2-[[2-(methylsulfonyl)ethyl]aminomethyl]-4-thiazolyl]quinazoline dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H25ClFN5O3S2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
671.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
pf
259.8-262.4 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: 9 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].CS(=O)(=O)CCNCc1nc(cs1)-c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2
InChI
1S/C28H25ClFN5O3S2.2ClH/c1-40(36,37)10-9-31-14-27-35-25(16-39-27)19-5-7-24-22(12-19)28(33-17-32-24)34-21-6-8-26(23(29)13-21)38-15-18-3-2-4-20(30)11-18;;/h2-8,11-13,16-17,31H,9-10,14-15H2,1H3,(H,32,33,34);2*1H
chave InChI
WIMITXDBYLKRKB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent dual ErbB-2/EGFR tyrosine kinase inhibitor. IC50= 0.01 and 0.014 μM for EGFR and ErbB-2. Orally active.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Informações legais
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology