G2791
Anti-Grb-2 antibody, Mouse monoclonal
clone GRB-232, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GRB-232, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 24 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T-cell leukemia Jurkat cells
Isotipo
IgG3
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRB2(2885)
mouse ... Grb2(14784)
rat ... Grb2(81504)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Grb2 reacts specifically with Grb2 (24 kDa).
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo