FG0615
Medium 199
With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 with Glutamine, TCM 199
About This Item
Produtos recomendados
product name
Medium 199 Earle′s with stable Glutamine, With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
stable glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1