F9932
FFN511 trifluoroacetate salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-(2-Amino-ethyl)-2,3,5,6-tetrahydro-1H,4H-11-oxa-3a-aza-benzo[de]anthracen-10-one trifluoroacetate salt hydrate, 9-(2-aminoethyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one trifluoroacetate salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)C(F)(F)F.NCCC1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C17H20N2O2.C2HF3O2.H2O/c18-6-5-11-10-15(20)21-17-13-4-2-8-19-7-1-3-12(16(13)19)9-14(11)17;3-2(4,5)1(6)7;/h9-10H,1-8,18H2;(H,6,7);1H2
chave InChI
RRBOSSKRCWVUPA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
These distinct transporters, NET, DAT and SERT, respectively, are of particular clinical interest because they are the molecular targets for many antidepressants as well as drugs of abuse, such as cocaine and the amphetamines.