F9128
5′-(4-Fluorosulfonylbenzoyl)adenosine hydrochloride
Sinônimo(s):
Adenosine-5′-(4-fluorosulfonylbenzoate) hydrochloride, FSBA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(cc4)S(F)(=O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C17H16FN5O7S.ClH/c18-31(27,28)9-3-1-8(2-4-9)17(26)29-5-10-12(24)13(25)16(30-10)23-7-22-11-14(19)20-6-21-15(11)23;/h1-4,6-7,10,12-13,16,24-25H,5H2,(H2,19,20,21);1H/t10-,12-,13-,16-;/m1./s1
chave InChI
ZUHVYHQVJYIHPN-KHXPSBENSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3