Key Documents
F5881
Sigma-Aldrich
Adjuvante de Freund, completo
cell suspension
Sinônimo(s):
FCA
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
forma
cell suspension
Nível de qualidade
cor
amber
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Cada ml de adjuvante completo de Freund′ contém 1 mg de Mycobacterium tuberculosis  (H37Ra, ATCC 25177), inativada por calor e seca, 0,85 ml de óleo de parafina e 0,15 ml de monooleato de manida.
Aplicação
Normalmente os antígenos (preferencialmente em solução salina) são misturados a um volume igual do adjuvante para formar uma emulsão.
Os adjuvantes de Freund podem ser usados para produzir emulsões água em óleo de imunógenos. Os antígenos das emulsões água em óleo estimulam respostas de anticorpos fortes e duradouras, que podem ser atribuídas à lenta liberação de antígenos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As micobactérias no adjuvante de Freund completo atrai macrófagos e outras células para o local da injeção, o que melhora a resposta imune. Por isso, o adjuvante de Freund completo é usado para injeções iniciais, e o adjuvante de Freund incompleto, para reforços subsequentes.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
U Iqbal et al.
British journal of cancer, 103(10), 1606-1616 (2010-10-21)
Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) is an abundant, selective and accessible biomarker of glioblastoma multiforme (GBM) tumour vessels. In this study, an anti-IGFBP7 single-domain antibody (sdAb) was developed to target GBM vessels for molecular imaging applications. Human GBM was
Sukjae Joshua Kang et al.
The Korean journal of physiology & pharmacology : official journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology, 21(5), 487-493 (2017-09-09)
The anterior cingulate cortex (ACC) is known for its role in perception of nociceptive signals and the associated emotional responses. Recent optogenetic studies, involving modulation of neuronal activity in the ACC, show that the ACC can modulate mechanical hyperalgesia. In
E L Brown et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 15(2), 156-164 (2009-01-22)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is increasingly responsible for staphylococcal infections in the community. A large percentage of the community-acquired methicillin-resistant (CA-MRSA) strains in the USA produce Panton-Valentine leukocidin (PVL), which is associated with severe infections. The virulence of the clinical CA-MRSA
Suchandan Sikder et al.
The Journal of infectious diseases, 218(2), 324-335 (2017-12-14)
Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease (ARF/RHD) have long been described as autoimmune sequelae of Streptococcus pyogenes or group A streptococcal (GAS) infection. Both antibody and T-cell responses against immunodominant GAS virulence factors, including M protein, cross-react with host
L Curtis et al.
Allergy, 57(7), 627-631 (2002-07-09)
Few studies have measured pigeon allergens in non pigeon coop environments. This study was conducted to determine approximate pigeon dropping allergen concentrations in indoor environments. Polyclonal antibody serum was prepared by injecting a rabbit three times with crude wild pigeon