F3503
5-Fluoro-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
~85%
Sinônimo(s):
FdUMP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~85%
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12FN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
chave InChI
DGEOOGBABXVZPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as an anti-mitotic agent for culturing mouse primary cortical neurons.
- as a component of feeding media in the culturing of mouse primary cortical neurons.
- in studies on the activity and function of thymidylate synthase (TS).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?