F2178
Anti-FKHRL1 (FOXO3a) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AF6q21, Anti-FKHRL1, Anti-FKHRL1P2, Anti-FOXO2, Anti-FOXO3A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using paraformaldyde-fixed FKHRL1 transfected 293T cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using human FKHRL1 in transfected 293T cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXO3(2309)
mouse ... Foxo3(56484)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunofluorescence staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?