F2055
Anti-hFBXW7 antibody , Mouse monoclonal
clone FB407, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ARCHIPELAGO (Drosophila), Anti-Cdc4 (S. serevisia), Anti-F-box and WD40 domain protein 7, Anti-FBW7, Anti-SEL-10 (C. elegance)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FB407, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~60 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using human A431 or HeLa cells
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using human A431 cell extracts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBXW7(55294)
mouse ... Fbxw7(50754)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3