F1680
Anti-Flotillin 2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ECS, Anti-ESA, Anti-Epidermal surface antigen, Anti-FLOT2, Anti-Reggie-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~48 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HEK-293T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FLOT2(2319)
mouse ... Flot2(14252)
rat ... Flot2(83764)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)