Documentos Principais
EPK0641-1690
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes, (1 x 13) configuration, aluminum, side access
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiais
aluminum
Características
(1 x 13) configuration
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes
max. box size [mm]: 133 x 133
side access
fabricante/nome comercial
Eppendorf® K0641-1690 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
Descrição geral
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 416 boxes), Innova C760 (max. 572 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 520 boxes)max. box number per rack: 13 (1 x 13)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)