C2692
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
Sinônimo(s):
carboys, nalgene carboys
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2210-0020
A × Diâmetro
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
capacidade nominal
10 L (2.5 gal)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)