EP6001081110
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 36 Deepwell plates up to 86x128x53 mm, 5-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (343 mm)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
5-Compartment
Holds 48 x deepwell plates
including front and back handle for storage of 36 Deepwell plates up to 86x128x53 mm
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001081110
técnica(s)
cryopreservation: suitable
externo L × P × A
(139 mm) (569 mm) (343 mm)
tamanho
549x139x343 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)