Documentos Principais
EP5920711008
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 7 x 50 mL Conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
capacity 7 x 50 mL Conical tubes
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920711008 (Global)
Parâmetros
3,076 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
121 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with plate/tube bucket
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)