EP5910756003
Eppendorf® Adapter for 1000 mL wide-neck bottle
for use with for rotor S-4xUniversal (set of 2)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
embalagem
case of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910756003
compatibilidade
for use with for rotor S-4xUniversal (set of 2)
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)