Key Documents
EP5825755006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 30 mL tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
flat bottom
Características
Holds 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825755006 (Global)
Parâmetros
3,222 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
145 mm
Diâmetro
25 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG