AB5684
Anti-Neurogenin-3 Antibody, a.a. 80-93 of mouse Neurogenin-3.
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
MATH4b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEUROG3(50674)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: Cat. # AB5684 detects Neurogenin-3 in PC12 cells at 1:500 dilution.
Not recommended for Western blot
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain tissue.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2