Documentos Principais
SAB5700861
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A2 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GLUT2, SLC2A2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
44
57
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.58 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A2(6514)
Descrição geral
This gene encodes an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. The encoded protein mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. Mutations in this gene are associated with susceptibility to diseases, including Fanconi-Bickel syndrome and noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM). Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SLC2A2 (NP_000331.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1