Documentos Principais
EP5825711009
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, capacity, 1 x 96 well PCR plate, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
capacity 1 x 96 well PCR plate
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825711009
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with MTP/Flex bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)