Z742568
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinônimo(s):
microplate centrifuge, multiplate centrifuge
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C2000-E
Parâmetros
2550 rpm
600 × g
técnica(s)
centrifugation: suitable
L × P × A
9.2 in. (23 cm) × 10.2 in. (26 cm) × 7.75 in. (19.7 cm)
peso
9 lb (4 kg)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)