Documentos Principais
EP5810721008
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 16x7-17 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Características
holds 16x7-17 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810721008
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular buckets
Descrição geral
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5810721008-2EA4022536224572