EP5495504109
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2-PTFE
used with centrifuge 5425 R
Sinônimo(s):
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5495504109
compatibilidade
used with centrifuge 5425 R
Descrição geral
Rotor lid, for rotor FA-24x2-PTFE, incl. 1 seal, Centrifuge 5425/R
Aplicação
CENTRIFUGATION
Características e benefícios
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)