Z777168
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
product name
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materiais
stainless steel
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 402NP10-4001C
embalagem
1 ea of
Parâmetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4 mm
matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
weak cation exchange phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)