Key Documents
EP5425717008
Eppendorf® Adapter
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes, pack of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5425717008
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG