Documentos Principais
BAF187940003
Poxygrid® Tube Holder
Holds 1 x 50 mL tube
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Materiais
epoxy-coated (steel)
descrição
for tube diam. 29 mm
Características
Holds 1 x 50 mL tube
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18794-0003
Descrição geral
Holder supports a single 50ml conical tube in an upright position so it will not roll or spill
  • Autoclavable
Informações legais
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)