Documentos Principais
EP5392070020
Eppendorf(R) Plate Adapter HeatSealer S200
for 96 and 384 well plates, low profile
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.15
Características
for 96 and 384 well plates
low profile
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5392070020 (Global)
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Hermetic Sealing, of multiwell plates
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)