05-1431
Anti-Casein Kinase 2α Antibody, 1AD9
clone 1AD9, from mouse
Sinônimo(s):
CK2 catalytic subunit alpha, CKII alpha, Casein kinase II subunit alpha, Casein kinase 2, alpha 1 polypeptide, Casein kinase II alpha 1 subunit, Casein kinase II-alpha subunit, Protein kinase CK2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1AD9, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSNK2A1(1457)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody was used at a dilution of 5 μg/mL (acetone or methanol fix only).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of Casein Kinase 2 Monoclonal Antibody: S-KB-3 Cells
Signaling
Apoptosis & Cancer
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected Neurofilament on 10 μg of PC12 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2