C3617
Anti-Casein Kinase 2β antibody, Mouse monoclonal
clone 6D5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CK2β
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6D5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~30 kDa
reatividade de espécies
mouse, hamster, bovine, rat, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of HepG2 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSNK2B(1460)
mouse ... Csnk2b(13001)
rat ... Csnk2b(81650)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monoclonal Anti-Casein Kinase 2β antibody is specific for human, bovine, rat, mouse and hamster Casein Kinase 2β (approx. 30 kDa). The antibody epitope lies within amino-acids 123-127 of human CK2β.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3