EP0030140591
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 3 × 3, pack of 2 ×, Holds 9 x 50 mL tubes, Holds 4 x 15 mL tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 4 x 15 mL tubes
Holds 9 x 50 mL tubes
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030140591 (Global)
embalagem
pack of 2 ×
Altura
127 mm
tamanho
3 × 3
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG