Documentos Principais
HS2860T
TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Holds 36 x 15 mL tubes, pk of 10
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Materiais
cardboard
Características
Holds 36 x 15 mL tubes
embalagem
pk of 10
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS2860T
diâmetro do poço
23 mm
Características e benefícios
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)