HS120519
True North cardboard cryogenic vial storage box
Holds 25 x 2 mL tubes, pk of 10
About This Item
Código UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
Características
Holds 25 x 2 mL tubes
embalagem
pk of 10
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120519
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro do poço
14 mm
Descrição geral
Cardboard Vial Tube Storage Box
- Wells: 25
- Well Diameter: 50mm
- LxWxH: 3.4 x 3.4 x 1.5
- Two-piece set-up boxes with finger holds
- Made from paper coated cardboard
- Designed for standard 2.0 mL cryogenic tubes
- Partitions are included
- Color: Blue
- UOM: 10 ea/pk
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)