E9386
5-Ethyl-2′-deoxyuridine
Sinônimo(s):
EUdR, Edoxudine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,2-3,5H2,1H3,(H,12,16,17)
chave InChI
XACKNLSZYYIACO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3