E9030
Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp.
aqueous solution
Sinônimo(s):
EGCase, ceramide glycanase, glycosyl-N-acetyl-sphingosine 1,1-β-D-glucanohydrolase, oligoglycosylglucosyl(1↔1)ceramide glycohydrolase, oligoglycosylglucosylceramide glycohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(Lipid-linked)
Formulário
solution
peso molecular
58.9 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?