E7277
Elastin, soluble from human lung
lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
Impurezas
salt, free
solubilidade
H2O: >10 mg/mL (more soluble at pH>7)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
Informações sobre genes
human ... ELN(2006)
Aplicação
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3