E1641
Epibrassinolide
≥85%
Sinônimo(s):
22R,23R,24R-2α,3α,22,23-Tetrahydroxy-B-homo-7-oxa-5α-ergostan-6-one
Ensaio
≥85%
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])COC(=O)[C@@]4([H])C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O6/c1-14(2)15(3)24(31)25(32)16(4)18-7-8-19-17-13-34-26(33)21-11-22(29)23(30)12-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-25,29-32H,7-13H2,1-6H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27-,28-/m1/s1
chave InChI
IXVMHGVQKLDRKH-QHBHMFGVSA-N
Aplicação
- in Murashige and Skoog (MS) medium to study the cotyledon and shoot length response of Cappelle-Desprez (rht8) and RIL6 (Rht8) plants towards it
- in callus-inducing medium for callus induction
- to induce the expression of the gene leaf inclination 2 (LC2) in rice sampling
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?