E0643
Erythropoietin Soluble Receptor Peptide
>90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, human recombinant, expressed in NSO cells
Sinônimo(s):
EPO sR
About This Item
Produtos recomendados
product name
Erythropoietin Soluble Receptor human, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
74 ng/mL
peso molecular
~25 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EPOR(2057)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3