SML0264
AEG 3482
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Phenyl-imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1nn2cc(nc2s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C10H8N4O2S2/c11-18(15,16)10-13-14-6-8(12-9(14)17-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,15,16)
chave InChI
MQUYTXDAVCOCMX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of both stress activated (SAPK) and mitogen-activated (MAPK) protein kinases. They form a network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli, including growth factors, chemical or osmotic stress, irradiation, bacterial infection and proinflammatory cytokines.