E0409
Monoclonal Anti-EDEM3 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone EDEM3-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ER degradation enhancer, mannosidase α-like 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EDEM3-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~120 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 or rat NRK cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EDEM3(80267)
mouse ... Edem3(66967)
rat ... Edem3(289085)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)