E006
β-Carboline-3-carboxylic acid N-methylamide
Sinônimo(s):
β-CCA methylamide, FG-7142, N-Methyl-β-carboline-3-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
light tan
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-14-13(17)11-6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-12(9)7-15-11/h2-7,16H,1H3,(H,14,17)
chave InChI
QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... BZRAP1(9256)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience